Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacità della colonna:
0.1 to 0.7 mL
0.1 to 2.4 mL
0.2 to 5.5 mL
0.4 to 12.4 mL
1.2 to 34.4 mL
1.4 to 4.1 mL
108.0 to 147.3 mL
11.0 to 17.3 mL
134.7 to 211.7 mL
142.4 to 181.6 mL
17.3 to 23.6 mL
19.6 to 58.9 mL
191.4 to 230.7 mL
211.7 to 288.6 mL
22.8 to 29.1 mL
24.7 to 38.9 mL
279.0 to 356.0 mL
280.4 to 440.7 mL
3.1 to 9.4 mL
30.6 to 36.9 mL
38.5 to 115.5 mL
38.9 to 53.0 mL
4.8 to 7.5 mL
440.7 to 600.9 mL
51.2 to 65.4 mL
580.9 to 741.1 mL
68.7 to 108.0 mL
68.9 to 83.1 mL
7.1 to 21.2 mL
7.5 to 10.3 mL
781.2 to 941.4 mL
9.9 to 12.7 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PEEK™ column threads offer outstanding durability
- Ergonomically designed adjustable endpiece offers quick and easy height adjustment
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifica
Specifica
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 4 to 40°C |
| Diametro (sistema metrico) interno | 6.6 mm |
| Tipo | Liquid Chromatography Column |
| Pressione max | 900 psi |
| Dimensione del poro | 10 and 30 μm |
| Capacità della colonna | 1.4 to 4.1 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™ |
| Temperatura max | 40°C |
| Include | Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.