Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
440 mm
500 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Capacità della colonna:
0.7 mL
2.4 mL
4.1 mL
5.5 mL
7.5 mL
9.4 mL
10.3 mL
12.4 mL
12.7 mL
17.3 mL
21.2 mL
23.6 mL
29.1 mL
34.4 mL
36.9 mL
38.9 mL
53 mL
58.9 mL
65.4 mL
83.1 mL
108 mL
115.5 mL
147.3 mL
181.6 mL
211.7 mL
230.7 mL
288.6 mL
356 mL
440.7 mL
600.9 mL
741.1 mL
941.4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PEEK™ column threads offer outstanding durability
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifica
Specifica
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 4 to 40°C |
| Diametro (sistema metrico) interno | 25 mm |
| Tipo | Liquid Chromatography Column |
| Pressione max | 150 psi |
| Dimensione del poro | 10 and 30 μm |
| Capacità della colonna | 58.9 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™ |
| Temperatura max | 40°C |
| Include | Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.