Learn More
Diba Omnifit™ O-Rings for Chromatography Columns
Codice prodotto. 15815574
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Materiale:
FFKM
FKM
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 6
Codice prodotto. 15815574
Marca: Diba 006OR25V
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Select from FKM or FFKM (Chemraz™) Omnifit™ O-Rings for Chromatography Columns
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Omnifit™ HiT Chromatography Columns
Quantità 6 Pk.
Diametro (sistema metrico) interno 25 mm
Tipo Liquid Chromatography Column
Lunghezza (sistema metrico) 25 mm
Materiale FKM
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.