Learn More
Diba Omnifit™ O-Rings for Chromatography Columns
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Materiale:
FFKM
FKM
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 6
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Omnifit™ HiT Chromatography Columns |
| Quantità | 6 Pk. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 3 mm |
| Tipo | Liquid Chromatography Column |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3 mm |
| Materiale | FKM |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.