Learn More
Diba Omnifit™ O-Rings for Chromatography Columns
Codice prodotto. 15855564
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
3 mm
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Materiale:
FFKM
FKM
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
pezzi 6
Codice prodotto. 15855564
Marca: Diba 006OR06V
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Select from FKM or FFKM (Chemraz™) Omnifit™ O-Rings for Chromatography Columns
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Omnifit™ HiT Chromatography Columns
Quantità 6 Pk.
Diametro (sistema metrico) interno 6.6 mm
Tipo Liquid Chromatography Column
Lunghezza (sistema metrico) 6 mm
Materiale FKM
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.