Learn More
Diba Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ Columns
Codice prodotto. 15805264
Encompass_Preferred
Click to view available options
Con tappo:
Adjustable
Fixed
Diametro (sistema metrico) interno:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15805264
Marca: Diba 006EAE06
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Select from fixed or adjustable Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ Columns
Specifica
Con tappo Adjustable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Omnifit™ EZ Columns
Diametro (sistema metrico) interno 6.6 mm
Tipo Liquid Chromatography Column
Lunghezza (sistema metrico) 15 cm
Materiale PTFE
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.