Learn More
Diba Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ Columns
Click to view available options
Con tappo:
Adjustable
Fixed
Diametro (sistema metrico) interno:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Con tappo | Adjustable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Omnifit™ EZ Columns |
| Diametro (sistema metrico) interno | 35 mm |
| Tipo | Liquid Chromatography Column |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 cm |
| Materiale | PTFE |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.