Learn More
Diba Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ Columns
Codice prodotto. 15885264
Encompass_Preferred
Click to view available options
Con tappo:
Adjustable
Fixed
Diametro (sistema metrico) interno:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15885264
Marca: Diba 006EFE15
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Select from fixed or adjustable Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ Columns
Specifica
Con tappo Fixed
Da utilizzare con (apparecchiatura) Omnifit™ EZ Columns
Diametro (sistema metrico) interno 15 mm
Tipo Liquid Chromatography Column
Lunghezza (sistema metrico) 4 cm
Materiale PTFE
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.