Learn More
Diba Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use a different length tube with your existing endpieces to meet your specific requirements.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns |
| Diametro (sistema metrico) interno | 15 mm |
| Tipo | Liquid Chromatography Column |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Materiale | Glass |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.