Learn More
Diba Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Codice prodotto. 15825304
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
6.6 mm
10 mm
15 mm
25 mm
35 mm
50 mm
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15825304
Marca: Diba 006ERG3515
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Mix and match your Omnifit™ Replacement Glass Tubes for EZ and EZ SolventPlus™ Column lengths while using your existing endpieces for ultimate flexibility
Use a different length tube with your existing endpieces to meet your specific requirements.
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Omnifit™ EZ and EZ SolventPlus™ Columns
Diametro (sistema metrico) interno 35 mm
Tipo Liquid Chromatography Column
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Materiale Glass
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.