Learn More
B Braun™ Siringa monouso Luer-Tip eccentrico in tre pezzi Omnifix™ Solo
Codice prodotto. p-8000979
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10470801
Marca: B Braun™ 4616103V
Edge
Use the B Braun™ Omnifix Solo, Eccentric Luer-tip, 3-part Syringe for patient care when for slow aspiration and injection are necessary.
  • Disposable
  • High contrast black graduations
  • Eccentric Leur-tip
Specifica
Certificazione/Conformità EN ISO 7886-1, ISO 10993 risp. DIN EN 30993
Materiale Polypropylene (Plunger), Synthetic Rubber (Stopper)
Colore Natural
Descrizione Graduazione nera ad alto contrasto
Da utilizzare con (applicazione) Per aspirazione lenta e iniezione
Senza lattice
Product Type Siringa eccentrica con puntale Luer a 3 parti
Monouso
Graduazioni 0.5 mL
Quantità Confezione da 100
Volume (sistema metrico) 10 mL
Tipo di collegamento Puntale Luer eccentrico
Graduated
Sterilità