Learn More
Ohaus™ One Block Digital Dry Block Heater HB1DG
Codice prodotto. 15782699 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
N. di blocchi:
1
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15782699
Marca: Ohaus™ 30392061
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ One Block Digital Dry Block Heater processes more samples while delivering precise and reliable results.
  • Designed for applications that require repeatable results and superior temperature stability
  • These multi-purpose units are ideal for incubation and activation of cultures, enzyme reactions, immunoassays, melting/boiling points, and a wide variety of other laboratory procedures
  • Integral support rod holder with locking knob accepts optional External Temperature Probe Kit
  • External Temperature Probe Kit monitors actual block or sample temperature
  • Each of the five models accepts separate interchangeable modular blocks, accommodating various tube sizes from 0.2 mL microtubes to 50 mL centrifuge tubes
  • Each block has a thermometer well for measuring block temperature
  • Efficient heating due to close tube-and-block contact for maximum heat retention
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità TUV
Tipo di unità di controllo Digital
Descrizione Dry Block Heater, 1 Block, HB1DG, EU
Temperature Range (Metric) Ambient +5° to 120°C
Tipo Dry Bath Block
Heat Up Time 45 min
Modello HB1DG
N. di blocchi 1
Stabilità termica ±0.1°C
Uniformità termica ±0.1°C at 37°C
Uniformità ± 0.2°C at 37°C
Dimensioni (L x P) 31.50 cm x 20.30 cm
Dimensioni (L x P x A) 31.5 x 20.3 x 8.9 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.40 in.
Lunghezza (sistema metrico) 31.50 cm
Larghezza (sistema imperiale) 8.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 20.30 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.50 in.
Altezza (sistema metrico) 8.900 cm
Profondità (sistema imperiale) 12.40 in.
Profondità (sistema metrico) 31.50 cm
Peso (sistema metrico) 2.5 kg
Requisiti elettrici 230V, 0.5A, 50/60 Hz
Amperaggio 0.5A