Learn More
Hamilton™ One-Hub Assembled Tubing Assemblies
Click to view available options
Calibro dell'ago:
8 G
10 G
11 G
12 G
13 G
14 G
16 G
17 G
19 G
20 G
26 G
30 G
Lunghezza (sistema metrico):
304.8 mm
Custom
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fitting manufactured from CTFE
- Tubing manufactured from PTFE
- For female luers
- A variety of gauges and lengths available
Specifica
Specifica
| Tipo | Tubing Assembly |
| Collegamenti | Female Luer |
| Quantità | 1/Pk. |
| Materiale | CTFE (Fitting), PTFE (Tubing) |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 16 ga. Connections |
| Lunghezza (sistema metrico) | Custom |
| Calibro dell'ago | 16 G |