Learn More
Hamilton™ One-Hub Assembled Tubing Assemblies
Codice prodotto. p-8004330
Click to view available options
Calibro dell'ago:
8 G
10 G
11 G
12 G
13 G
14 G
16 G
17 G
19 G
20 G
26 G
30 G
Lunghezza (sistema metrico):
304.8 mm
Custom
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10394703
Marca: Hamilton™ 90611
Providing a variety of connection solutions in the laboratory.
  • Fitting manufactured from CTFE
  • Tubing manufactured from PTFE
  • For female luers
  • A variety of gauges and lengths available
Specifica
Tipo Tubing
Materiale PTFE
Lunghezza (sistema metrico) 304.8 mm
Calibro dell'ago 11 G