Learn More
Memmert™ ONE™ Oil Baths
Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 L
10 L
14 L
22 L
29 L
45 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
A range of test tube racks, baskets and other accessories is available, please contact Customer Service.
- Fuzzy supported PID microprocessor controller
- Digital display
- 2 x PT100 sensors
- Calibration facility on controller
- Audio and visual alarm
- Over-temperature protection
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | Fuzzy-supported PID-microprocessor controller |
| Capacità (sistema metrico) | 29 L |
| Certificazione/Conformità | CE, VDE, GS |
| Display | Digital LED |
| Da utilizzare con (applicazione) | For mining, food and beverage, temperature control |
| Materiale | Stainless Steel |
| Modello | ONE 29 |
| Temperatura massima (sistema metrico) | 200°C |
| Risoluzione temperatura | ±0.1°C |
| Lunghezza (sistema metrico) | 818 mm |
| Vedi altri risultati |