Learn More
Idex One-Piece, High-Pressure Fingertight Fittings: PEEK
Codice prodotto. p-68859
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
1.03 in.
Valori nominali pressione:
6000 psi
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 13093050
Marca: Idex 0201343
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fingertight coned fittings can withstand up to 9000 psi.
Fingertight fittings offer the convenience of making a tubing connection without the need for wrenches or specialized tools when tightening the fitting into place
  • Pressures up to 7000psi (483 bar)
  • Temperatures up to 125°C
  • Fingertights for 1/16 in. OD and smaller tubing
  • Replaceable Ferrules for two-piece versions
Specifica
Tipo Fingertight Fitting
Lunghezza (sistema imperiale) 1.03 in.
Valori nominali pressione 6000 psi
Materiale PEEK
Colore Natural
Da utilizzare con (apparecchiatura) 0.0625 in. O.D. Tubing