Learn More
Fisherbrand™ Agitatori aperti
Codice prodotto. p-6714012 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
UE, UK, CN
Certificazione/Conformità:
CE
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Certificazione/Conformità unitSize
15514070 UE, UK, CN CE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15514070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes
Tappetino in gomma ruvido; 6 fascette di sicurezza per provette
Ideali per colture cellulari e progettate per l'uso in diverse condizioni ambientali
  • Design con profilo basso: occupa meno spazio e si inserisce facilmente nella maggior parte delle cappe di aspirazione e degli incubatori. Resistente base in plastica.
  • Controllo a microprocessore: il controllo a microprocessore consente di regolare elettronicamente l'angolo di inclinazione in modo che l'operatore possa regolare facilmente l'angolo di oscillazione da 1 a 15° mentre l'unità è in funzione. Il controllo di precisione della velocità consente un movimento oscillatorio lento e uniforme a 1 gir/min.
  • Memoria: il display indica le ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento. 
  • Qualora l'alimentazione venga ripristinata, l'esecuzione prosegue per il tempo rimanente con l'ultima velocità impostata.
  • Display a LED: i controlli Touch Pad con il display a LED di facile lettura consentono di controllare la velocità, l'angolo di inclinazione e il tempo. Per risultati sempre riproducibili e accurati facilmente visibili da un banco all'altro del laboratorio. Sul timer è possibile visualizzare il tempo rimanente o, se programmato con un limite definito dall'utente, lo spegnimento allo scadere del tempo. Il display indica le ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento.
  • Applicazioni: colorazione e decolorazione di gel, procedure di ibridazione, tecniche di ematologia e blotting
Certifications
CE
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo di oscillazione Da 1 a 15°(regolabile con incrementi di 1)
Capacità portata carico (sistema metrico) 4.5 kg
Intervallo di velocità Da 1 a 50 gir/min
Tensione 100-240 V
Temperature Range (Metric) Da 5 °C a 40 °C
Certificazione/Conformità CE
Tipo di spina UE, UK, CN
Materiale Aluminum Platform
Dimensioni (L x P x A) 415 x 293 x 142 mm
Display LED
Include Tappetino in gomma ruvido e 6 fascette di fissaggio provette
Intervallo temporizzatore Da 1 sec. a 9999 min.
Garanzia e offerta di assistenza 2 anni