Learn More
Berkshire™ Open-Cell Foam Lab-Tips™ Swabs
Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
71 mm
76 mm
162 mm
Larghezza (sistema metrico) punta:
3 mm
3.7 mm
3.8 mm
4 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 1000
pezzi 20
Descrizione
- Polyurethane foam over rigid core
- 100 ppi open-cell foam
- Thermally bonded head
- Low particles, fibers, ions and extractables, no contaminating adhesives
- Good chemical resistance
- Good sorbency and excellent solvent hold
- Laundered and packaged in cleanroom
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO Class 4 |
| Diametro (sistema imperiale) maniglia | 0.12 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 6.3 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | For cleaning small and confined areas, good chemical resistance, sorbency and excellent solvent hold |
| Product Type | Swab |
| Diametro (sistema metrico) maniglia | 3.1 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 162 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | 5.71 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 14.5 mm |
| Materiale | Polyurethane Foam |
| Vedi altri risultati |