Learn More
Berkshire™ Open-Cell Foam Lab-Tips™ Swabs
Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
71 mm
76 mm
162 mm
Larghezza (sistema metrico) punta:
3 mm
3.7 mm
3.8 mm
4 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 1000
pezzi 20
Descrizione
- Polyurethane foam over rigid core
- 100 ppi open-cell foam
- Thermally bonded head
- Low particles, fibers, ions and extractables, no contaminating adhesives
- Good chemical resistance
- Good sorbency and excellent solvent hold
- Laundered and packaged in cleanroom
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO Class 4 |
| Diametro (sistema imperiale) maniglia | 0.098 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2.8 in. |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for the highest level of contamination control in critical processing applications, applying lubricants and other liquids, removing excess materials |
| Product Type | Swab |
| Diametro (sistema metrico) maniglia | 2.5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 71 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | 1.97 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 5 mm |
| Materiale | Polyurethane Foam |
| Vedi altri risultati |