Learn More
Berkshire™ Open-Cell Foam Lab-Tips™ Swabs
Codice prodotto. 17883232 Sfoglia Tutto Berkshire Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
71 mm
76 mm
162 mm
Larghezza (sistema metrico) punta:
3 mm
3.7 mm
3.8 mm
4 mm
5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 1000
pezzi 20
Codice prodotto. 17883232
Marca: Berkshire™ LTO70R.20
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
General-purpose swab for cleaning small and confined areas
  • Polyurethane foam over rigid core
  • 100 ppi open-cell foam
  • Thermally bonded head
  • Low particles, fibers, ions and extractables, no contaminating adhesives
  • Good chemical resistance
  • Good sorbency and excellent solvent hold
  • Laundered and packaged in cleanroom
Specifica
Certificazione/Conformità ISO Class 4
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.11 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2.8 in.
Da utilizzare con (applicazione) Designed for the highest level of contamination control in critical processing applications, cleaning of sensitive equipment, applying lubricants and other liquids, removing excess materials
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 2.8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 71 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 2.28 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 58 mm
Materiale Polyurethane Foam
Spessore (sistema metrico) 3.8 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0.49 in.
Length (Metric) Tip 12.5 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 3.7 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 1 in.
Stile punta Rigid