Learn More
Köttermann Open Mobile Cabinet
Codice prodotto. 17352129
Click to view available options
N. di cassetti:
2
3
None
N. di ripiani:
1
None
Dimensioni (P x L x A):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17352129
Marca: Köttermann 31500144
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Open Mobile Cabinet offers versatile storage space with an open-front design.
  • Versatile storage space
  • Mobile with lockable wheels
  • Open-front design provides easy access to stored items
  • Many sizes and configurations available
Specifica
Colore White
Tipo di armadietto Mobile
Dimensioni (P x L x A) 516 x 450 x 590 mm
Tipo di sportello None
Finitura Epoxy Coated
Materiale del telaio Steel
N. di sportelli None
N. di cassetti 3
N. di ripiani None
Warranty None
Tipo di ruote Plastic with Brakes
Con ruote Yes
Materiale Steel