Learn More
Köttermann Open Mobile Cabinet
Click to view available options
N. di cassetti:
2
3
None
N. di ripiani:
1
None
Dimensioni (P x L x A):
500 x 450 x 590 mm
500 x 450 x 740 mm
500 x 600 x 590 mm
500 x 600 x 740 mm
500 x 900 x 590 mm
500 x 900 x 740 mm
516 x 450 x 590 mm
516 x 600 x 590 mm
500 x 1200 x 590 mm
500 x 1200 x 740 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Versatile storage space
- Mobile with lockable wheels
- Open-front design provides easy access to stored items
- Many sizes and configurations available
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Tipo di armadietto | Mobile |
| Dimensioni (P x L x A) | 500 x 450 x 590 mm |
| Tipo di sportello | None |
| Finitura | Epoxy Coated |
| Materiale del telaio | Steel |
| N. di sportelli | None |
| N. di cassetti | None |
| N. di ripiani | None |
| Warranty | None |
| Vedi altri risultati |