Learn More
Eppendorf™ Open Plate Centrifuge Bucket
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rotor S-4-104
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Open microplate bucket
- Compatible with Rotor S-4-104
- Available in packs of two and four
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Rotor S-4-104 |
| Tipo di contenitore | Microplate Bucket |
| Quantità | 4/Pk. |