Learn More
OHAUS™ Open Ring
Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Size:
102 x 102 mm (L x W) Platform
127 x 127 mm (L x W) Platform
76 x 76 mm (L x W) Platform
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Choose from a variety of specialized LabJaws clamps with adjustable features to provide an exact fit for lab ware such as thermometers, thermocouples, columns, funnels, and round bottom flasks.
- Versatile multi-purpose LabJaws clamps securely hold glassware and irregularly-shaped objects.
Specifica
Specifica
| Materiale | Aluminum |
| Descrizione | Clamp, Specialty, Open Ring, CLS-OPENRAS |
| Diametro (sistema metrico) | 9 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.20 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) braccio | 2.280 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 132.00 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) braccio | 58.000 mm |
| Size | 76 x 76 mm (L x W) Platform |
| Jaw Type | Open Ring |