Learn More
OHAUS™ Open Ring
Codice prodotto. 15792389 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Size:
102 x 102 mm (L x W) Platform
127 x 127 mm (L x W) Platform
76 x 76 mm (L x W) Platform
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15792389
Marca: OHAUS™ 30392345
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Open Ring designed to securely grip and position laboratory glassware.
  • Choose from a variety of specialized LabJaws clamps with adjustable features to provide an exact fit for lab ware such as thermometers, thermocouples, columns, funnels, and round bottom flasks.
  • Versatile multi-purpose LabJaws clamps securely hold glassware and irregularly-shaped objects.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale Aluminum
Descrizione Clamp, Specialty, Open Ring, CLS-OPENRAL
Diametro (sistema metrico) 11 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.20 in.
Lunghezza (sistema imperiale) braccio 2.400 in.
Lunghezza (sistema metrico) 183.00 mm
Lunghezza (sistema metrico) braccio 61.000 mm
Size 127 x 127 mm (L x W) Platform
Jaw Type Open Ring