Learn More
Thermo Scientific™ Open-top Caps without Septum for 8-425 Standard Opening Vials
Codice prodotto. 12440158
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
8-425 Standard Opening Screw Vials
8-425 Standard Opening Screw Vials; Flanged for Shimadzu
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
Codice prodotto. 12440158
Marca: Thermo Scientific™ C401398Y
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ National Open-Top Caps without Septum for 8-425 Standard Opening Vials are designed to be used with any 8mm septa.
Thermo Scientific™ National Open-Top Caps without Septum for 8-425 Standard Opening Vials are designed to be used with any 8mm septa.
  • Open top caps for use with any 8mm septa
  • Phenolic caps are suitable for autoclaving and low temperature applications
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Flanged caps are particularly suitable for many Japanese autosamplers
  • Kombo-Kit contains 200 each of black, blue, green, red, and yellow flanged caps
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione PP; Yellow; Flanged for Shimadzu
Colore Yellow
Materiale Polypropylene
Tipo Flanged Screw
Dimensione chiusura 8 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 8-425 Standard Opening Screw Vials; Flanged for Shimadzu