Learn More
Thermo Scientific™ Open Top Screw Caps for Sample Storage Vials
Click to view available options
Dimensione chiusura:
8 mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
Open Top Screw Caps for Sample Storage Vials
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Nero |
| Descrizione | Open top 8-425 Screw Cap |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Tipo di chiusura | Screw Cap (Open-Top) |
| Quantità | 100 |
| Dimensione chiusura | 8 mm |