Learn More
Thermo Scientific™ Open-Top Screw Caps
Codice prodotto. 11567350 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3 mL
3.5 mL
7 mL
10 mL
14 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 72
Codice prodotto. 11567350
Marca: Thermo Scientific™ TS13216
Thermo Scientific™ Open-Top Screw Caps provide an inert, airtight seal and direct puncture-access to sample with a syringe needle.
Thermo Scientific™ Open-Top Screw Caps provide an inert, airtight seal and direct puncture-access to sample with a syringe needle.
  • Fit into Reacti-Vial™ small reaction vials
  • Used with PTFE/Rubber laminated discs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione TS-13216
Volume (sistema metrico) 7 mL
Tipo Open Top Screw Cap
Dimensione chiusura 15 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 7 mL Screw Cap Septum Vials and Small Reacti-Vials