Learn More
OPLAH Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | OPLAH |
|---|---|
| Concentrazione | 0.39 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16810735
|
Proteintech
21127-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16800735
|
Proteintech
21127-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
OPLAH catalyzes the cleavage of 5-oxo-L-proline to form L-glutamate coupled to the hydrolysis of ATP to ADP and inorganic phosphate. ATP + 5-oxo-L-proline + 2 H2O = ADP + phosphate + L-glutamate.Specifica
| OPLAH | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| O14841, P97608, Q8K010 | |
| 116684, 26873, 75475 | |
| OPLAH Fusion Protein Ag15523 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| OPLAH |
| 0.39 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| 5 Opase, 5 oxo L prolinase, 5 oxoprolinase, OPLA, OPLAH, Pyroglutamase | |
| Oplah | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |