Learn More
Lovibond™ W600 Optical Glass Cells
Click to view available options
Lunghezza del percorso:
25 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Optical glass cells
- Suitable for use in a variety of Lovibond™ colorimeters
Specifica
Specifica
| Tipo | Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 3500 μL |
| Materiale | Optical Glass |
| Quantità | 1 Each |
| Lunghezza del percorso | 50 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Colorimetry |