Learn More
Hellma™ Celle macro per assorbimento in vetro ottico a elevata precisione con tappo in PTFE
Codice prodotto. 10737381
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1750 μL
3500 μL
7000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10737381
Marca: Hellma™ 1101020
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tipo Macrocelle di assorbimento
Capacità (sistema metrico) 3500 μL
Materiale Vetro ottico
Materiale chiusura PTFE
Larghezza (sistema metrico) interno 9.5 mm
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range Da 320 a 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 46 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per misurazioni fotometriche e colorimetriche