Learn More
Hellma™ Celle macro per assorbimento in vetro ottico a elevata precisione con tappo in PTFE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1750 μL
3500 μL
7000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Specifications
Specifications
| Tipo | Macrocelle di assorbimento |
| Capacità (sistema metrico) | 3500 μL |
| Materiale | Vetro ottico |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 9.5 mm |
| Lunghezza del percorso | 10 mm |
| Wavelength Range | Da 320 a 2500 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 46 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per misurazioni fotometriche e colorimetriche |