Learn More
Hellma™ Celle micro per assorbimento in vetro ottico
Codice prodotto. 10437641
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
35000 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10437641
Marca: Hellma™ 10010020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Special Optical Glass Precision Micro Cell Cuvettes are manufactured from SCHOTT™ type UK 5 glass, which is made from exceptionally pure raw materials, which gives an improved transmission in the near ultraviolet range.
  • Transmission of more than 80% over a spectral range of between 320 and 2500nm
  • For photometry and colorimetry measurements
Specifica
Tipo Macrocelle di assorbimento
Capacità (sistema metrico) 35000 μL
Materiale Vetro ottico
Larghezza (sistema metrico) interno 9.5 mm
Lunghezza del percorso 100 mm
Wavelength Range Da 360 a 2500 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm