Learn More
Hellma™ Micro celle in vetro ottico
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 mL
17.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Micro Cell |
| Capacità (sistema metrico) | 7 mL |
| Materiale | Vetro ottico |
| Materiale chiusura | PTFE |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 9.5 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Lunghezza del percorso | 20 mm |
| Wavelength Range | Da 360 a 2500 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |