Learn More
Biochrom Optical Glass Standard Cuvette with Lid
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 μL
2 mL
Lunghezza del percorso:
1 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
200µL
Pezzo
Descrizione
- Optical Glass
- Standard rectangular cell with lid
- Fits standard spectrophotometer cell holders
Specifica
Specifica
| Tipo | Type 0 Standard Cuvette |
| Capacità (sistema metrico) | 200 μL |
| Materiale | Optical Glass |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12.5 mm |
| Larghezza (sistema metrico) interno | 10 mm |
| Include | Spacers |
| Lunghezza del percorso | 1 mm |
| Wavelength Range | 190 to 1100 nm |
| Altezza (sistema metrico) | 46 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spectrophotometers, Photometers |
| Vedi altri risultati |