Learn More
Biochrom Optical Glass Standard Cuvette with Lid
Codice prodotto. p-7250961
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 μL
2 mL
Lunghezza del percorso:
1 mm
10 mm
Dimensione della confezione:
200µL
Pezzo
Codice prodotto. 10526355
Marca: Biochrom 80200383
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Optical Glass Standard Cuvette features standard rectangular cell with lid for visible/UV spectrophotometry.
  • Optical Glass
  • Standard rectangular cell with lid
  • Fits standard spectrophotometer cell holders
Specifica
Tipo Type 0 Standard Cuvette
Capacità (sistema metrico) 200 μL
Materiale Optical Glass
Lunghezza (sistema metrico) 12.5 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 10 mm
Include Spacers
Lunghezza del percorso 1 mm
Wavelength Range 190 to 1100 nm
Altezza (sistema metrico) 46 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spectrophotometers, Photometers
Larghezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (applicazione) Spectrophotometric Measurements
Forma Rectangle
Diametro (sistema metrico) 12.7 mm