Learn More
Sartorius™ Optifit™ 1-10 mL Tip Tray
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15886501 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15886501
Marca: Sartorius™ LH780314
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Optifit tips ensure perfect fitting and leak-tight sealing on Sartorius pipettes for maximum pipetting accuracy and reproducibility.
  • Non-filtered
  • 1 to 10 mL capacity, 155 mm length, 35 tips per tray
  • Manufactured from polypropylene
  • Enables ergonomic fitting and sealing with accuracy and precision
  • Compatible with the Optiload feature in Sartorius Picus™ NxT, Picus eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus pipettes
  • Purity certified tip rack
  • Color coded for easy matching with a corresponding color coded pipette
  • Strict quality standards of ISO 9001 and ISO 13485
  • Tested for DNase, RNase and endotoxins per each tip lot
  • Environmentally friendly materials used in tips and trays are 100% recyclable or can be incinerated as energy waste
  • Fully autoclavable at 121°C, at 1 bar, for 20 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 10 mL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Transparent
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema metrico) 155 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001, 13485
Dichiarazioni di pulizia ISO 8 classified cleanroom conditions
Da utilizzare con (applicazione) Pipetting
Formato Rack
Stile punta Universal
Imballaggio Single tray
Quantità 35/tray
Product Type Pipette Tips
Codice colore Rosso
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato No
Product Line Optifit
Materiale Polipropilene