Learn More
Sartorius Puntali Optifit da 1 a 10 ml, sfusi in scatola
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3206175 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Codice colore:
Arancione
Blu
Giallo
Gray
Grigio
Rosso
Verde
Viola
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Volume (sistema metrico):
μ
0.1 - 10 μl
Da 0.1 a 10 μl
Da 0.5 a 200 μl
Da 10 a 1000 μl
Da 10 a 1000 μl
Da 5 a 350 μl
Da 50 a 1200 μl
da 100 a 5000 μl
Imballaggio:
Bulk in Box
Bulk in Carton
Refill Pack
Refill Tower
Refill Twin Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 250
pezzi 960
Codice prodotto. 12449750
Marca: Sartorius 790012
Edge
Perfetta adesione e tenuta ermetica sulle pipette Sartorius. Le ricariche di puntali Sartorius Optifit offrono la massima precisione e riproducibilità di pipettaggio. I puntali sono realizzati in camera sterile certificata ISO 8 e sono disponibili in versioni sterili, non sterili e in una varietà di formati.
Ergonomically designed for maximum precision and accuracy
  • Perfect tip fitting and sealing to the pipetter
  • Enables ergonomic and light tip attachment and ejection
  • Precision made tips provide best possible accuracy and precision
Compatible with Optiload feature in Sartorius pipetters and more:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ and Proline™ Plus
  • Color-coded trays and tips to easily match with compatible Sartorius pipetters
  • Universal design is compatible with most other brands of pipetters
Designed to the highest standards
  • Made from high-quality virgin polypropylene
  • Refill Packs are DNase, RNase and endotoxin-free certified
  • Available as e-beam pre-sterilized or non-sterilized
  • Improved tip identification and traceability by informative rack labels
    • Indicates tip volume, product number, lot number and purity level
  • Packaging and tips are 100% recyclable or can be incinerated
  • Available in a range of packaging formats:
    • Refill Packs - purity certified and ecological packages
    • Refill Towers - space-saving and ecological
    • Bulk Cartons - economical bulk boxes
  • Air-tight plastic wrapping around the rack secures purity during transport and storage
  • Reusable and fully autoclavable at 121°C for 20 minutes
Certifications
CE certified. Manufactured according to ISO 9001 and ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 0.1 a 10 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Grigio
Autoclavabile
Lunghezza (sistema imperiale) 1.24 in.
Lunghezza (sistema metrico) 3.15cm
Certificazione/Conformità CE, ISO 9001, ISO 13485
Metodo di sterilizzazione °
Formato In rack
Stile punta Standard
Imballaggio Refill Tower
Product Type Non-filtered Tips
Codice colore Grigio
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graduato No
Product Line Optifit
Materiale Polipropilene