Learn More
Sartorius Puntali Optifit da 100 a 5000 ul, vassoi singoli
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10294482 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
10 - 1000 μl
5 to 350 μL
Da 0.5 a 200 μl
Da 100 a 5000 μl
Da 5 a 350 μl
Da 50 a 1200 μl
Da 50 a 1200 μl
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Codice colore:
Arancione
Blu
Giallo
Grigio
Orange
Verde
Viola
Lunghezza (sistema metrico):
3.15 cm
5.1cm
5.4cm
7.15 cm
9 cm
15 cm
15cm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 960
Codice prodotto. 10294482
Marca: Sartorius 791210
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Perfetta adesione e tenuta ermetica sulle pipette Sartorius. I rack singoli per puntali Sartorius Optifit offrono la massima precisione e riproducibilità di pipettaggio. I puntali sono realizzati in camera sterile certificata ISO 8 e sono disponibili in versioni sterili, non sterili e in una varietà di formati.
Ergonomically designed for maximum precision and accuracy
  • Perfect tip fitting and sealing to the pipetter
  • Enables ergonomic and light tip attachment and ejection
  • Precision made tips provide best possible accuracy and precision
  • Easy, single-handed opening and closing of flip-top racks
Designed to the highest standards
  • Made from high-quality virgin polypropylene
  • DNase, RNase and endotoxin-free certified
  • Available as e-beam pre-sterilized or non-sterilized
  • Improved tip identification and traceability by informative rack labels
    • Indicates tip volume, product number, lot number and purity level
  • Racks, trays and tips are 100% recyclable or can be incinerated as energy waste
  • Air-tight plastic wrapping around the rack secures purity during transport and storage
  • Reusable and fully autoclavable at 121°C for 20 minutes
Compatible with Optiload feature in Sartorius pipetters and more:
  • Picus™, Picus Nxt, Tacta™, Mline™ and Proline™ Plus
  • Color-coded trays and tips to easily match with compatible Sartorius pipetters
  • Universal design is compatible with most other brands of pipetters
Certifications
CE certified. Manufactured according to ISO 9001 and ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) Da 50 a 1200 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Viola scuro
Autoclavabile
Lunghezza (sistema imperiale) 3.54 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 9 cm
Certificazione/Conformità CE, ISO 9001, ISO 13485
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Formato In rack
Stile punta Puntale Optifit
Product Type Non-filtered Tips
Codice colore Viola
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sartorius Picus, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus, Sartorius Tacta
Graduato No
Materiale Polipropilene