Learn More
Honeywell™ Optifit Twin™ Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
Codice prodotto. p-7228997
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Dimensione della confezione:
Pezzo
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11856930
Marca: Honeywell™ 1715241
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
The Optifit Twin™ Full-Face APR provides protection versus particulates and/or toxic gases. It features a full lens for wide field of vision, a silicone body for optimum fit, and a click-fit cartridge system for flexible protection. A built-in diaphragm allows for better speech transmission.
  • Product Type: Full-Face Air Purifying Respirator (APR)
  • Description: Polycarbonate Visor with Silicone Skirt, Face Blank, and Exhalation Valve. Integrated Plastic Diaphragm
  • Cartridge/Filter: Bayonet N-Series Filter (EN141 or EN143 Class 1 or 2 Cert. Honeywell Filters Only)
  • Lens Type: Full Lens
  • Material (Lens): Polycarbonate
  • Harness Style: Five-Strap Head Harness, with Quick Release Adjusting Buckles
  • Certifications/Compliance: EN136:1998, CE PPE Cat:3, QA: ISO 9001/2000
  • For Use With (Application): Laboratories, Pharmaceutical Industry, Oil and Gas Industry, Mechanical Industry, Automotive Industry, Chemical Industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cartridge/Filter Bayonet N-Series filter (EN 141 or EN 143 Class 1 or 2 cert Honeywell filters only)
Tipo cartuccia Doppio filtro
Certificazione/Conformità EN 136:1998, EC Category PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EC Certificate: 0070-236-079-06-06-0023, EC Attestation: 0070-236-079-06-06-0023, Edeclaration of conformity INRS - 1715231
Colore Black
Product Type Maschera facciale intera Optifit Twin
Size Medium
With Exhalation Valve Sì
Facepiece Material Silicone
Da utilizzare con (applicazione) Per la protezione generale da particelle e/o gas tossici
Stile dell'imbragatura Five-strap head harness, with quick release adjusting buckles
Include Bordo/filtro/diaframma in silicone
Materiale (lente) Polycarbonate
Neck Strap Yes
Quantità 1 ciascuno
Peso (sistema metrico) 570 g