Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Capillary Column for GC
Codice prodotto. 10256851 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.4 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 30
Codice prodotto. 10256851
Marca: Macherey-Nagel™ 726802.50
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase Optima™ 1
Tipo USP G1, G2, G38
Da utilizzare con (applicazione) Separation of Components According to Boiling Points Analysis
Gamma di temperatura 340°C to 360°C
Spessore pellicola 1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 50 m
Quantità 1 Each