Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 Capillary Column for GC
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.1 mm
0.2 mm
0.25 mm
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.2 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.4 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 30
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.25 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 1 |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Separation of Components According to Boiling Points Analysis |
| Gamma di temperatura | 340°C to 360°C |
| Spessore pellicola | 0.25 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10 m |
| Quantità | 1 Each |