Learn More
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC Capillary Column, 0.5mm OD, Thick Film
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
Spessore pellicola:
3 μm
5 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Nonpolar phase composed of 100% dimethylpolysiloxane for use in gas chromatography.
- Thick film columns are especially recommended for solvent analysis
- Similar phases: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
- Each column is individually tested and supplied with test certificate
- Maximum temperatures: 300°C for isothermal operation, 320°C for short isotherms in a temperature program
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Tipo | High Performance GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 1 |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Separation of Components According to Boiling Points Analysis |
| Gamma di temperatura | 300°C to 320°C |
| Spessore pellicola | 5 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 m |
| Quantità | 1 Each |