Learn More
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC Capillary Column, 0.5mm O.D.
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Spessore pellicola:
0.1 μm
0.25 μm
0.35 μm
0.5 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 30
pezzi 50
Description
Nonpolar phase composed of 100% dimethylpolysiloxane for use in gas chromatography.
- Similar phases: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
- Each column is individually tested and supplied with test certificate
- Maximum temperatures: 340°C for isothermal operation, 360°C for short isotherms in a temperature program
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 1 |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Separation of Components According to Boiling Points Analysis |
| Gamma di temperatura | 340°C to 360°C |
| Spessore pellicola | 0.1 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 60 m |
| Quantità | 1 Each |