Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS Accent GC Capillary Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Spessore pellicola:
0.2 μm
0.25 μm
0.5 μm
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) | 0.4 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ideal for Ion Trap and Quadrupole MS Detectors |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.2 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 1 MS Accent |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
| Gamma di temperatura | 360°C |
| Spessore pellicola | 0.2 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 m |
| Show More |