Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC Capillary Column
Codice prodotto. 10400132 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10400132
Marca: Macherey-Nagel™ 726205.15
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.4 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.25 mm
Stationary Phase Optima™ 1 MS
Tipo USP G1, G2, G38
Da utilizzare con (applicazione) GC/MS, ECD, General Analyses at Trace Level
Gamma di temperatura 340°C to 360°C
Spessore pellicola 0.25 μm
Lunghezza (sistema metrico) 15 m
Quantità 1 Each