Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS GC Capillary Column
352.00€ - 1300.00€
Specifica
Stationary Phase | Optima™ 1 MS |
---|---|
Tipo USP | G1, G2, G38 |
Tipo | GC Capillary Column |
Gamma di temperatura | 340°C to 360°C |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10400132
|
Macherey-Nagel™
726205.15 |
0.25 mm | 15 m |
420.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10124561
|
Macherey-Nagel™
726205.30 |
0.25 mm | 30 m |
680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10134561
|
Macherey-Nagel™
726205.60 |
0.25 mm | 60 m |
1175.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10256611
|
Macherey-Nagel™
726201.25 |
0.2 mm | 25 m |
680.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10409941
|
Macherey-Nagel™
726202.30 |
0.32 mm | 30 m |
725.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10052871
|
Macherey-Nagel™
726203.12 |
0.2 mm | 12 m |
352.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10155181
|
Macherey-Nagel™
726201.50 |
0.2 mm | 50 m |
1115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10318071
|
Macherey-Nagel™
726202.60 |
0.32 mm | 60 m |
1300.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Optima™ 1 MS | |
GC Capillary Column | |
1 Each |
G1, G2, G38 | |
340°C to 360°C |