Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC Capillary Column
Codice prodotto. 10565551 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10565551
Marca: Macherey-Nagel™ 726780.30
Solo null disponibili
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.5 mm
Tipo GC Capillary Column
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Stationary Phase Optima™ 1301
Tipo USP G1, G2, G38
Da utilizzare con (applicazione) Pesticide Analysis
Gamma di temperatura 300°C to 320°C
Spessore pellicola 1 μm
Lunghezza (sistema metrico) 30 m
Quantità 1 Each