Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC Capillary Column
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
25 m
30 m
50 m
60 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Spessore pellicola:
0.25 μm
1 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 0.5 mm |
| Tipo | GC Capillary Column |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
| Stationary Phase | Optima™ 1301 |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pesticide Analysis |
| Gamma di temperatura | 300°C to 320°C |
| Spessore pellicola | 1 μm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 m |
| Quantità | 1 Each |