Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1301 GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 726771.60
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10002891
  • 1060.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-06-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
0.25 mm
GC Capillary Column
Pesticide Analysis
300°C to 320°C
60 m
1 Each
G1, G2, G38
0.4 mm
Optima™ 1301
0.25 µm
Optima™ 1301
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers